Imprimer
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR41181-1G OR41181-5G
APOSOR41181-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41181-1G APOSOR41181-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659504
Numéro CAS: 884495-14-1