Imprimer
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-5-hydroxypyridine
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 180 EUR
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Formule: C₅H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114213
Numéro CAS: 3543-01-9