Imprimer
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
OR41125-25G OR41125-5G OR41125-100G
APOSOR41125-25GEA 55.1 EUR
APOSOR41125-25G APOSOR41125-5G APOSOR41125-100G
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Formule: C₁₀H₁₈INO₂
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115041
Numéro CAS: 301673-14-3