Imprimer
1-Adamantyl methacrylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
OR41031-100G OR41031-25G
APOSOR41031-100GEA 482 EUR
APOSOR41031-100G APOSOR41031-25G
1-Adamantyl methacrylate
1-Adamantyl methacrylate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point d'ébullition: 113 °C/3mmHg
Densité: 1,0495 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703330
Numéro CAS: 16887-36-8