Imprimer
3,4'-Biphthalic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3,3,4-biphenyl tetracarboxylic dianhydride, a-BPDA, Diphenyl-2,3,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride
OR41022-1G OR41022-5G OR41022-25G
APOSOR41022-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41022-1G APOSOR41022-5G APOSOR41022-25G
3,4'-Biphthalic anhydride
3,4'-Biphthalic anhydride
Formule: C₁₆H₆O₆
Poids moléculaire: 294.22 g/mol
Point de fusion: 195…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030654
Numéro CAS: 36978-41-3