Imprimer
4-Chloro-6-méthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR41005-1G OR41005-5G
APOSOR41005-1GEA 0 EUR
APOSOR41005-1G APOSOR41005-5G
4-Chloro-6-méthylquinoléine
4-Chloro-6-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684204
Numéro CAS: 18436-71-0