Imprimer
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4099-1G OR4099-250MG
APOSOR4099-1GEA 174 EUR
APOSOR4099-1G APOSOR4099-250MG
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₀BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067937
Numéro CAS: 175201-77-1