3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
Formule:
C₉H₉ClO₃ Poids moléculaire: 200.6190 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043504 Numéro CAS: 3284-79-5 |