Imprimer
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR4078-1G OR4078-250MG
APOSOR4078-1GEA 85.7 EUR
APOSOR4078-1G APOSOR4078-250MG
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Point de fusion: 245…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067901
Numéro CAS: 175201-51-1