Imprimer
2-Bromo-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40731-5G OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA 69.6 EUR
APOSOR40731-5G APOSOR40731-1G
2-Bromo-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole 95%
2-Bromo-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₃BrN₂S
Point de fusion: 105…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00518965
Numéro CAS: 54044-79-0