Imprimer
Diéthanolamine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2'-Iminodiéthanol
APOSOR40730-2.5KGEA 132 EUR
APOSOR40730-2.5KG APOSOR40730-500G
Diéthanolamine 99%
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 268…270 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0