Imprimer
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1(2H)-Pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-2-propanyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
OR40702-25G OR40702-5G OR40702-100G
APOSOR40702-25GEA 58 EUR
APOSOR40702-25G APOSOR40702-5G APOSOR40702-100G
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₈BNO₄
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840345
Numéro CAS: 286961-14-6