Imprimer
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate, (3R)-3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected
OR40701-250MG OR40701-1G
APOSOR40701-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR40701-250MG APOSOR40701-1G
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07772111
Numéro CAS: 438050-08-9