3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₈Cl₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15143224 Numéro CAS: 88529-80-0 UN: 3261 ADR: 8,III |