Imprimer
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzoyle 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR40683-25G OR40683-5G
APOSOR40683-25GEA 0 EUR
APOSOR40683-25G APOSOR40683-5G
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzoyle 99%
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzoyle
Formule: C₁₆H₂₃ClO
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015030
Numéro CAS: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN: 3261
ADR: 8,II