Imprimer
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 0 EUR
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
4-Bromo-3-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Point d'ébullition: 124…126 °C/2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070743
Numéro CAS: 4897-68-1