Imprimer
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779026
Numéro CAS: 689291-89-2