Imprimer
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40673-1G OR40673-25G OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA 74.1 EUR
APOSOR40673-1G APOSOR40673-25G APOSOR40673-5G
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779025
Numéro CAS: 261903-03-1