Imprimer
2-Bromo-5-iodophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40667-1G OR40667-250MG OR40667-5G
APOSOR40667-1GEA 0 EUR
APOSOR40667-1G APOSOR40667-250MG APOSOR40667-5G
2-Bromo-5-iodophénol 97%
2-Bromo-5-iodophénol
Formule: C₆H₄BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907878
Numéro CAS: 932372-99-1