Imprimer
3,3-Diéthoxypropène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
OR40659-100G OR40659-250G OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40659-100G APOSOR40659-250G APOSOR40659-25G
3,3-Diéthoxypropène 98%
3,3-Diéthoxypropène
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 120…125 °C
Densité: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009239
Numéro CAS: 3054-95-3
UN: 2374
ADR: 3,II