Imprimer
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
OR40654-100G OR40654-25G OR40654-5G
APOSOR40654-100GEA 120 EUR
APOSOR40654-100G APOSOR40654-25G APOSOR40654-5G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031772
Numéro CAS: 99548-54-6