Imprimer
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): XPhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl
OR40651-5G OR40651-25G OR40651-100G
APOSOR40651-5GEA 21.9 EUR
APOSOR40651-5G APOSOR40651-25G APOSOR40651-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Formule: C₃₃H₄₉P
Point de fusion: 185…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117682
Numéro CAS: 564483-18-7