Imprimer
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR40607-1G OR40607-5G
APOSOR40607-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40607-1G APOSOR40607-5G
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Poids moléculaire: 173.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116097
Numéro CAS: 6980-08-1