2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
Formule:
C₈H₁₂N₂ Point d'ébullition: 103 °C/0,3mmHg Point de fusion: 28…31 °C Densité: 1,034 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008194 Numéro CAS: 13472-00-9 UN: 3259 ADR: 8,II |