Imprimer
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Dicyclohexylphosphino-2’,6’-dimethoxybiphenyl, SPhos, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl
OR40584-25G OR40584-5G OR40584-100G
APOSOR40584-25GEA 34.8 EUR
APOSOR40584-25G APOSOR40584-5G APOSOR40584-100G
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Formule: C₂₆H₃₅O₂P
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861611
Numéro CAS: 657408-07-6