Alcool 3-méthyl-2-nitrobenzylique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉NO₃ Point de fusion: 48…50 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007182 Numéro CAS: 80866-76-8 |