Imprimer
2,5-Dichlorobenzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Dichlorobenzooxazole
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 156 EUR
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264312
Numéro CAS: 3621-81-6