Imprimer
Acide 2-hydroxy-m-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 125 EUR
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
Acide 2-hydroxy-m-toluique
Acide 2-hydroxy-m-toluique
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 293
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002448
Numéro CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Indice Merck: 13,02609