Imprimer
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656133
Numéro CAS: 2486-75-1