Imprimer
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 132 EUR
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridine 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Point d'ébullition: 128…130 °C/10mmHg
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07374873
Numéro CAS: 10167-97-2