Imprimer
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxamide, 3-Amino-5-methylpicolinamide
OR40508-1G OR40508-250MG OR40508-5G
APOSOR40508-1GEA 145 EUR
APOSOR40508-1G APOSOR40508-250MG APOSOR40508-5G
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
3-Amino-5-methylpyridine-2-carboxylic acid amide
Formule: C₇H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142820
Numéro CAS: 1208081-47-3