Imprimer
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloropyridazine-3-carbaldehyde
OR40466-250MG OR40466-100MG
APOSOR40466-250MGEA 102 EUR
APOSOR40466-250MG APOSOR40466-100MG
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
6-Chloro-3-pyridazinecarboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698041
Numéro CAS: 303085-53-2