Imprimer
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR40455-25G OR40455-1G OR40455-5G
APOSOR40455-25GEA 60.9 EUR
APOSOR40455-25G APOSOR40455-1G APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039316
Numéro CAS: 6937-03-7