Imprimer
2-Méthoxy-4-nitrophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40450-100G OR40450-25G
APOSOR40450-100GEA 71.6 EUR
APOSOR40450-100G APOSOR40450-25G
2-Méthoxy-4-nitrophénol 98%
2-Méthoxy-4-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 99…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012143
Numéro CAS: 3251-56-7