Imprimer
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4045-1G OR4045-5G
APOSOR4045-1GEA 94.4 EUR
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₄
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03645365
Numéro CAS: 128276-50-6