4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₂N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03645366 Numéro CAS: 128276-49-3 |