2-Bromo-m-cresol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-3-methylphenol
Formule:
C₇H₇BrO Poids moléculaire: 187.0300 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09991797 Numéro CAS: 22061-78-5 |