Imprimer
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR40425-1G OR40425-250MG OR40425-500MG OR40425-5G
APOSOR40425-1GEA 249 EUR
APOSOR40425-1G APOSOR40425-250MG APOSOR40425-500MG APOSOR40425-5G
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02067868
Numéro CAS: 55579-68-5