Imprimer
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR40420-1G OR40420-250MG
APOSOR40420-1GEA 56.7 EUR
APOSOR40420-1G APOSOR40420-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Point de fusion: 80…87 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09864189
Numéro CAS: 1036991-40-8