Imprimer
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dichloro 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium (II) dichloromethane, [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) Dichloride Dichloromethane Adduct (1:1), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), complex with dichloromethane, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane adduct, 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene-palladium(II)dichloride dichloromethane complex
OR40417-25G OR40417-1G OR40417-5G
APOSOR40417-25GEA 608 EUR
APOSOR40417-25G APOSOR40417-1G APOSOR40417-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Formule: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Point de fusion: 275…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792899
Numéro CAS: 95464-05-4