Imprimer
Alcool 5-chloro-2-nitrobenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40411-10G OR40411-1G OR40411-25G
APOSOR40411-10GEA 37.7 EUR
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G APOSOR40411-25G
Alcool 5-chloro-2-nitrobenzylique
Alcool 5-chloro-2-nitrobenzylique
Formule: C₇H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 187.58 g/mol
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007291
Numéro CAS: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5