Imprimer
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR40401-1G OR40401-5G OR40401-25G
APOSOR40401-1GEA 29 EUR
APOSOR40401-1G APOSOR40401-5G APOSOR40401-25G
3-Bromo-5-methoxyaniline 97%
3-Bromo-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₈BrNO
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878497
Numéro CAS: 16618-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III