Imprimer
Chlorure de méthoxyacetyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR40393-100G OR40393-25G
APOSOR40393-100GEA 109 EUR
APOSOR40393-100G APOSOR40393-25G
Chlorure de méthoxyacetyle 95%
Chlorure de méthoxyacetyle
Formule: C₃H₅ClO₂
Point d'ébullition: 112…113 °C
Densité: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000728
Numéro CAS: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II