Imprimer
N,N-Diméthyl m-phénylènediammonium dichlorure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
OR40391-25G OR40391-5G
APOSOR40391-25GEA 258 EUR
APOSOR40391-25G APOSOR40391-5G
N,N-Diméthyl m-phénylènediammonium dichlorure
N,N-Diméthyl m-phénylènediammonium dichlorure
Formule: C₈H₁₄Cl₂N₂
Poids moléculaire: 209.12 g/mol
Point de fusion: 218
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012971
Numéro CAS: 3575-32-4