Imprimer
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40379-5G OR40379-1G OR40379-25G
APOSOR40379-5GEA 0 EUR
APOSOR40379-5G APOSOR40379-1G APOSOR40379-25G
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09863164
Numéro CAS: 89793-12-4