Imprimer
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 94.4 EUR
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 100…102 °C/0,2mmHg
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185536
Numéro CAS: 58804-10-7