Imprimer
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
OR40353-5G OR40353-1G OR40353-10G
APOSOR40353-5GEA 24.8 EUR
APOSOR40353-5G APOSOR40353-1G APOSOR40353-10G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formule: C₆H₃ClIN₃
Poids moléculaire: 279.47 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09263258
Numéro CAS: 123148-78-7