(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₅ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09923767 Numéro CAS: 101012-32-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |