Imprimer
3-Amino-5-chloropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 81.2 EUR
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chloropyridine 98%
3-Amino-5-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701386
Numéro CAS: 22353-34-0