Imprimer
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40313-1G OR40313-5G OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40313-1G APOSOR40313-5G APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₉H₈ClNO₅
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140357
Numéro CAS: 63603-09-8